Sulfuro de difenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Difenilo sulfuro
OR2458-100G OR2458-25G OR2458-500G
APOSOR2458-100GEA 24.8 EUR
APOSOR2458-100G APOSOR2458-25G APOSOR2458-500G
Sulfuro de difenilo 98%
Sulfuro de difenilo
Formula: C₁₂H₁₀S
MW: 186.28 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003064
Núm. CAS: 139-66-2
Índice Merck: 12,07467