(2H)-Benzofuran-3-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24591-1G OR24591-25G OR24591-5G
APOSOR24591-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24591-1G APOSOR24591-25G APOSOR24591-5G
(2H)-Benzofuran-3-ona
(2H)-Benzofuran-3-ona
Formula: C₈H₆O₂
Pto. de fusión: 97…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051810
Núm. CAS: 7169-34-8