1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
OR24598-100G OR24598-25G OR24598-5G
APOSOR24598-100GEA 134 EUR
APOSOR24598-100G APOSOR24598-25G APOSOR24598-5G
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 97%
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368.39 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008365
Núm. CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5