Methyl hydrazinecarbohydrazonothioate hydroiodide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24599-1G OR24599-5G
APOSOR24599-1GEA 39.3 EUR
APOSOR24599-1G APOSOR24599-5G
Methyl hydrazinecarbohydrazonothioate hydroiodide
Methyl hydrazinecarbohydrazonothioate hydroiodide
Formula: C₂H₉IN₄S
MW: 248,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09991850
Núm. CAS: 37839-01-3