(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Butyl-5-chloro-4-hydroxymethylimidazole, (2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol
OR2460-1G OR2460-25G OR2460-5G
APOSOR2460-1GEA 43.5 EUR
APOSOR2460-1G APOSOR2460-25G APOSOR2460-5G
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formula: C₈H₁₃ClN₂O
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934397
Núm. CAS: 79047-41-9