2-Iodo-3-piridona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR24642-5G
OR24642-25G
APOSOR24642-5GEA
42.2
EUR
APOSOR24642-5G
APOSOR24642-25G
2-Iodo-3-piridona
2-Iodo-3-piridona
Formula:
C₅H₄INO Pto. de fusión: 196…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023421 Núm. CAS: 40263-57-8 EINECS: 254-864-0 |