1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 58 EUR
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149.19 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C/0.1mmHg
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728869
Núm. CAS: 55745-74-9