2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid free radical

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1H-Pyrrol-1-yloxy, 3-carboxy-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-, (3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)oxidany

OR24671-1G OR24671-250MG
APOSOR24671-1GEA 560 EUR
APOSOR24671-1G APOSOR24671-250MG
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid free radical
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄NO₃
MW: 184,212 g/mol
Pto. de fusión: 202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041847
Núm. CAS: 2154-67-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR