Pirido[3,2-b]pirazina

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Pyrido[2,3-b]pyrazine

OR24673-1G OR24673-250MG OR24673-500MG
APOSOR24673-1GEA 97.3 EUR
APOSOR24673-1G APOSOR24673-250MG APOSOR24673-500MG
Pirido[3,2-b]pirazina
Pirido[3,2-b]pirazina
Formula: C₇H₅N₃
MW: 131,14 g/mol
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006717
Núm. CAS: 322-46-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR