5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 33.5 EUR
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅Cl₂N₃
Pto. de fusión: 70…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194053
Núm. CAS: 39906-04-2