Azetidin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Azetidinone
OR24812-5G OR24812-1G
APOSOR24812-5GEA 125 EUR
APOSOR24812-5G APOSOR24812-1G
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Formula: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 72…77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013328
Núm. CAS: 930-21-2
UN: 3263
ADR: 8 II