Coniferyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
OR24816-1G OR24816-250MG
APOSOR24816-1GEA 232 EUR
APOSOR24816-1G APOSOR24816-250MG
Coniferyl alcohol 98%
Coniferyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Pto. Ebullición: 163…165 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002922
Núm. CAS: 458-35-5
EINECS: 207-277-9