2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24830-1G OR24830-5G OR24830-25G
APOSOR24830-1GEA 39.3 EUR
APOSOR24830-1G APOSOR24830-5G APOSOR24830-25G
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Formula: C₇H₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010103
Núm. CAS: 5431-44-7
EINECS: 226-589-6