N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24839-250MG OR24839-100MG
APOSOR24839-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR24839-250MG APOSOR24839-100MG
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine
Formula: C₉H₁₂ClN
MW: 169,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01005550
Núm. CAS: 42074-16-8