2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2486-1G OR2486-250MG
APOSOR2486-1GEA 27.7 EUR
APOSOR2486-1G APOSOR2486-250MG
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075030
Núm. CAS: 68282-49-5