4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2487-1G OR2487-5G
APOSOR2487-1GEA 87 EUR
APOSOR2487-1G APOSOR2487-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formula: C₄H₂BrN₃
Pto. de fusión: 154…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00105683
Núm. CAS: 288246-16-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III