3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Benzyloxy)cinnamic acid
OR24876-1G
APOSOR24876-1GEA 60.9 EUR
APOSOR24876-1G
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021778
Núm. CAS: 6272-45-3