1,3-Dihidroisobenzofurano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR24902-100G OR24902-25G OR24902-5G
APOSOR24902-100GEA 335 EUR
APOSOR24902-100G APOSOR24902-25G APOSOR24902-5G
1,3-Dihidroisobenzofurano 98%
1,3-Dihidroisobenzofurano
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 190…192 °C
Densidad: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005932
Núm. CAS: 496-14-0
EINECS: 207-815-2