2-Bromo-9-fluorenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
OR2491-1G OR2491-100G OR2491-500G
APOSOR2491-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2491-1G APOSOR2491-100G APOSOR2491-500G
2-Bromo-9-fluorenona
2-Bromo-9-fluorenona
Formula: C₁₃H₇BrO
MW: 259,1 g/mol
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010789
Núm. CAS: 3096-56-8