1-Bromo-5-cloropentano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24918-100G OR24918-25G
APOSOR24918-100GEA 24.8 EUR
APOSOR24918-100G APOSOR24918-25G
1-Bromo-5-cloropentano
1-Bromo-5-cloropentano
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
MW: 185.49 g/mol
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Densidad: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001016
Núm. CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7