4-Nitro-1-naphthylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitronaphthalen-1-amine, 1-Amino-4-nitronaphthalene
OR24922-25G OR24922-5G OR24922-10G
APOSOR24922-25GEA 116 EUR
APOSOR24922-25G APOSOR24922-5G APOSOR24922-10G
4-Nitro-1-naphthylamine
4-Nitro-1-naphthylamine
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Pto. de fusión: 190…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004026
Núm. CAS: 776-34-1
EINECS: 212-277-7