2-(4-Clorofenil)etanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol 4-clorofenetilico
OR24970-100G OR24970-25G
APOSOR24970-100GEA 33.5 EUR
APOSOR24970-100G APOSOR24970-25G
2-(4-Clorofenil)etanol 99%
2-(4-Clorofenil)etanol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/0.5mmHg
Densidad: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002899
Núm. CAS: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4