4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR2498-1G
OR2498-250MG
OR2498-500MG
OR2498-2.5G
OR2498-5G
APOSOR2498-1GEA
393
EUR
APOSOR2498-1G
APOSOR2498-250MG
APOSOR2498-500MG
APOSOR2498-2.5G
APOSOR2498-5G
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₃H₁₆N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05862631 Núm. CAS: 104080-55-9 |