ω-Bromo-4-cloro-3-nitroacetofenona, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-4-cloro-3-nitroacetofenona, 2-Bromo-4'-cloro-3'-nitroacetofenona
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 328 EUR
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Bromo-4-cloro-3-nitroacetofenona, grado técnico
ω-Bromo-4-cloro-3-nitroacetofenona
Formula: C₈H₅BrClNO₃
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 22019-49-4
UN: 3261
ADR: 8,III