1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2502-5G OR2502-100G OR2502-25G
APOSOR2502-5GEA 0 EUR
APOSOR2502-5G APOSOR2502-100G APOSOR2502-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 135…139 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036665
Núm. CAS: 694-48-4