4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25028-1G OR25028-250MG OR25028-500MG OR25028-5G
APOSOR25028-1GEA 236 EUR
APOSOR25028-1G APOSOR25028-250MG APOSOR25028-500MG APOSOR25028-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Formula: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212,21 g/mol
Pto. de fusión: 255…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179682
Núm. CAS: 27295-64-3