(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClNS
Pto. de fusión: 84…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019832
Núm. CAS: 18527-19-0