1,5-Dimethyl-1H-pyrazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2504-25G
APOSOR2504-25GEA 59.6 EUR
APOSOR2504-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole 96%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₈N₂
MW: 96,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646129
Núm. CAS: 694-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III