4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25041-1G OR25041-5G OR25041-250MG
APOSOR25041-1GEA 65.4 EUR
APOSOR25041-1G APOSOR25041-5G APOSOR25041-250MG
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₃S
MW: 158,1800 g/mol
Pto. de fusión: 101…105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067997
Núm. CAS: 71050-40-3