Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR25054-1G OR25054-250MG OR25054-500MG
APOSOR25054-1GEA 171 EUR
APOSOR25054-1G APOSOR25054-250MG APOSOR25054-500MG
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Formula: C₅H₁₂IN₃O
Pto. de fusión: 143…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114180
Núm. CAS: 102392-87-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III