Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Proveedor: Apollo Scientific
OR25055-1G
OR25055-250MG
OR25055-500MG
OR25055-2.5G
OR25055-5G
APOSOR25055-1GEA
171
EUR
APOSOR25055-1G
APOSOR25055-250MG
APOSOR25055-500MG
APOSOR25055-2.5G
APOSOR25055-5G
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Formula:
C₆H₁₄IN₃ MW: 255.1 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00114187 Núm. CAS: 102392-91-6 |