2-Methyl-4-nitroindole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2507-100MG OR2507-500MG
APOSOR2507-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR2507-100MG APOSOR2507-500MG
2-Methyl-4-nitroindole
2-Methyl-4-nitroindole
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028445
Núm. CAS: 3484-10-4