3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25077-10G OR25077-1G
APOSOR25077-10GEA 0 EUR
APOSOR25077-10G APOSOR25077-1G
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formula: C₄H₇Br₂N₃
Pto. de fusión: 178…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053023
Núm. CAS: 167683-86-5