4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25079-1G OR25079-250MG
APOSOR25079-1GEA 510 EUR
APOSOR25079-1G APOSOR25079-250MG
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₈N₄O₂
MW: 192.18 g/mol
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067873
Núm. CAS: 175137-58-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III