Methyl p-tolyl sulphoxide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
OR25242-1G OR25242-5G
APOSOR25242-1GEA 43.5 EUR
APOSOR25242-1G APOSOR25242-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 113…114 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 44…46 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075175
Núm. CAS: 934-72-5