2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
OR2532-1G OR2532-5G
APOSOR2532-1GEA 46.4 EUR
APOSOR2532-1G APOSOR2532-5G
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formula: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00490009
Núm. CAS: 30235-28-0