4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2536-1G OR2536-250MG OR2536-5G
APOSOR2536-1GEA 0 EUR
APOSOR2536-1G APOSOR2536-250MG APOSOR2536-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₂S
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022851
Núm. CAS: 2933-29-1