Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2540-1G OR2540-250MG OR2540-5G
APOSOR2540-1GEA 140 EUR
APOSOR2540-1G APOSOR2540-250MG APOSOR2540-5G
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253803
Núm. CAS: 5775-89-3