2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde 85%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25425-1G OR25425-250MG OR25425-500MG OR25425-5G
APOSOR25425-1GEA 249 EUR
APOSOR25425-1G APOSOR25425-250MG APOSOR25425-500MG APOSOR25425-5G
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde 85%
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 110…114 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052286
Núm. CAS: 61370-75-0