Di-2-thienyl sulphide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR25442-1G OR25442-5G
APOSOR25442-1GEA 0 EUR
APOSOR25442-1G APOSOR25442-5G
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Formula: C₈H₆S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052047
Núm. CAS: 3988-99-6