3,4,5-Tricloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2545-100G
APOSOR2545-100GEA 36.4 EUR
APOSOR2545-100G
3,4,5-Tricloropiridina 98%
3,4,5-Tricloropiridina
Formula: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C
Pto. de fusión: 75…77 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051685
Núm. CAS: 33216-52-3