5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25467-100G OR25467-25G OR25467-500G
APOSOR25467-100GEA 65.4 EUR
APOSOR25467-100G APOSOR25467-25G APOSOR25467-500G
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233664
Núm. CAS: 4897-25-0
EINECS: 225-521-2