Ácido 2-(metiltio)benzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25479-1G OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA 43.5 EUR
APOSOR25479-1G APOSOR25479-2.5G
Ácido 2-(metiltio)benzoico
Ácido 2-(metiltio)benzoico
Formula: C₈H₈O₂S
Pto. de fusión: 169…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029934
Núm. CAS: 3724-10-5