Benzo-2-oxa-1,3-diazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,1,3-Benzoxadiazole, Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
OR25510-1G OR25510-25G OR25510-5G
APOSOR25510-1GEA 0 EUR
APOSOR25510-1G APOSOR25510-25G APOSOR25510-5G
Benzo-2-oxa-1,3-diazol
Benzo-2-oxa-1,3-diazol
Formula: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Pto. Ebullición: 75…85 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 47…55 °C
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068064
Núm. CAS: 273-09-6
EINECS: 608-080-4