N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25511-1G OR25511-5G
APOSOR25511-1GEA 0 EUR
APOSOR25511-1G APOSOR25511-5G
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Formula: C₆H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032565
Núm. CAS: 15678-99-6