2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25515-1G
APOSOR25515-1GEA 393 EUR
APOSOR25515-1G
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Pto. de fusión: 45…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084978
Núm. CAS: 33143-29-2