3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2554-1G OR2554-250MG
APOSOR2554-1GEA 545 EUR
APOSOR2554-1G APOSOR2554-250MG
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₂N₂O₃
MW: 244,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09262519
Núm. CAS: 927981-91-7