4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25548-25G OR25548-5G
APOSOR25548-25GEA 409 EUR
APOSOR25548-25G APOSOR25548-5G
4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol 98%
4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol
Formula: C₆H₂ClN₃O₃
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005808
Núm. CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4