2-Amino-5-nitro-6-picolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2556-25G OR2556-5G OR2556-100G
APOSOR2556-25GEA 29 EUR
APOSOR2556-25G APOSOR2556-5G APOSOR2556-100G
2-Amino-5-nitro-6-picolina
2-Amino-5-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053582
Núm. CAS: 22280-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III