2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR25564-1G OR25564-10G
APOSOR25564-1GEA 0 EUR
APOSOR25564-1G APOSOR25564-10G
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formula: C₅HBrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174288
Núm. CAS: 50847-09-1